Stampa…
Jerrican, con tappo a vite
Fornitore: BOCHEM
11425 11426
BOCH11425EA 608 EUR
BOCH11425 BOCH11426
Jerrican, con tappo a vite
Bottiglie Taniche
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Informazioni per l'ordine: Please order filling tube separately.