4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 402-43-7
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 2045666
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000398
Formula:
C₇H₄BrF₃ Peso molecolare: 225,01 g/mol Punto di ebollizione: 154…155 °C Densità: 1,630 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000398 CAS Number: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3,III |