α,4-Dibromo-2-fluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 76283-09-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 126°/9mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00055467
Formula:
C₇H₅Br₂F Punto di ebollizione: 126 °C (9 mmHg) Punto di fusione: 33…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055467 CAS Number: 76283-09-5 EINECS: 278-412-7 UN: 3261 ADR: 8,II |