Stampa…
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41.05 g/mol
Punto di ebollizione: 81.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,02 %