2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 170…172 °C Densità: 1,526 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040828 CAS Number: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |