4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 66…68 °C (8 mmHg) Densità: 1,492 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013551 CAS Number: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |