Stampa…
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
A14724.14 A14724.22 A14724.36
A14724.14EA 30 EUR
A14724.14 A14724.22 A14724.36
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 401-78-5 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Aromatic Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1449557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000380
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Punto di ebollizione: 151…152 °C
Punto di fusione: 37,5…39 °C
Densità: 1,613
Flash Pt: 59 °C (138 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000380
CAS Number: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III