Stampa…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 41.3 EUR
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Punto di ebollizione: 167…168 °C
Densità: 1,662
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000373
CAS Number: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III