α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Formula:
C₇H₆BrF Peso molecolare: 189,03 g/mol Punto di ebollizione: 84…85 °C (15 mmHg) Densità: 1,530 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000359 CAS Number: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN: 3265 ADR: 8,II |