Stampa…
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119400250 119400050
ACRO119400250EA 96.8 EUR
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Formula: C₇H₆BrF
Punto di ebollizione: 88 °C (20 mmHg)
Densità: 1,541 g/cm³
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000340
CAS Number: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %