α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 84…85 °C (15 mmHg) Densità: 1,567 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000324 CAS Number: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8,II |