Stampa…
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 37.4 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Formula: C₇H₆BrF
Peso molecolare: 189,03 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C (15 mmHg)
Densità: 1,567 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000324
CAS Number: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %