Stampa…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06 A17434.14
A17434.06EA 59.4 EUR
A17434.06 A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 85118-00-9 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2083943 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000329
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Punto di fusione: 49…53 °C
Densità: 1,600
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000329
CAS Number: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III