Stampa…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 66.9 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Punto di fusione: 51…55 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000329
CAS Number: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %