α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 85117-99-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5260
Beilstein Reference: 7089248
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009897
Formula:
C₇H₅BrF₂ Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 8 °C Densità: 1,609 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009897 CAS Number: 85117-99-3 EINECS: 285-651-0 UN: 3265 ADR: 8,III |