2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formula:
C₇H₅BrF₂ Punto di ebollizione: 42…43 °C (1 mmHg) Densità: 1,613 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011649 CAS Number: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8,III |