Stampa…
4-Bromobenzyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 52.1 EUR
ACRO346750050 ACRO346750250
4-Bromobenzyl chloride 98%
4-Bromobenzyl chloride
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 136…139 °C (27 mmHg)
Punto di fusione: 36…40 °C
MDL Number: MFCD00040867
CAS Number: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %