Stampa…
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06 L12458.14
L12458.06EA 40.4 EUR
L12458.06 L12458.14
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
3-Bromobenzyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 932-77-4 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5835 Boiling Point: 118-119°/18mm Beilstein Reference: 742267 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040865
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 118…119 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 32,5 °C
Densità: 1,608
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040865
CAS Number: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II