α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formula:
C₇H₆BrCl Punto di ebollizione: 107…108 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 46…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040714 CAS Number: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8,II |