Stampa…
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 28.3 EUR
A15844.09 A15844.18
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 17,5 °C
Densità: 1,567
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000597
CAS Number: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II