α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Formula:
C₇H₆BrCl Peso molecolare: 205,48 g/mol Punto di ebollizione: 103…104 °C (10 mmHg) Densità: 1,583 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000566 CAS Number: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8,II |