4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 68837-59-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2249816
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 182…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040905 CAS Number: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 |