Stampa…
2,4,6-Tribromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
L01149.09 L01149.18
L01149.09EA 52.5 EUR
L01149.09 L01149.18
2,4,6-Tribromotoluene ≥98%
2,4,6-Tribromotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 6320-40-7 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.83 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 290° MDL No.: MFCD00013527
Formula: C₇H₅Br₃
Punto di ebollizione: 290 °C
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 2,479
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013527
CAS Number: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2