Stampa…
4-Bromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15843.14 A15843.22 A15843.36
A15843.14EA 24 EUR
A15843.14 A15843.22 A15843.36
4-Bromotoluene ≥98%
4-Bromotoluene
Purity: 98% CAS No.: 106-38-7 Molecular Formula: C7H7Br Formula Weight: 171.04 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1903636 Merck Reference: 14,1439 MDL No.: MFCD00000109
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 183…184 °C
Punto di fusione: 26…29 °C
Densità: 1,410
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000109
CAS Number: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1439