Stampa…
4-Bromotoluene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
107481000 107485000
ACRO107481000EA 40.2 EUR
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromotoluene 99%
4-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 184 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26…29 °C
Densità: 1,39 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000109
CAS Number: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)