Stampa…
1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Bromophenyl)ethane
A13013.09 A13013.18 A13013.30
A13013.09EA 44.4 EUR
A13013.09 A13013.18 A13013.30
1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
1-Bromo-4-ethylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 1585-07-5 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1856989 MDL No.: MFCD00000111
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: –43,5 °C
Densità: 1,341
Flash Pt: 63 °C (145 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000111
CAS Number: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8