4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Formula:
C₁₀H₁₃Br Punto di ebollizione: 231…232 °C Punto di fusione: 15…16 °C Densità: 1,229 Flash Pt: 97 °C (206 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000108 CAS Number: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |