Stampa…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 67.5 EUR
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,12 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,22 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000108
CAS Number: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %