Stampa…
α,4-Dibromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
A10892.14 A10892.22
A10892.14EA 33.9 EUR
A10892.14 A10892.22
α,4-Dibromotoluene ≥98%
α,4-Dibromotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 589-15-1 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 115-124°/12mm Merck Reference: 14,1409 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000179
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 115…124 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000179
CAS Number: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1409