Stampa…
α,4-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 33.7 EUR
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromotoluene 98%
α,4-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 115…124 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000179
CAS Number: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01393
Visualizza i codici
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %