Stampa…
3-Bromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13990.14 A13990.22 A13990.36
A13990.14EA 42.5 EUR
A13990.14 A13990.22 A13990.36
3-Bromotoluene ≥98%
3-Bromotoluene
Purity: 98% CAS No.: 591-17-3 Molecular Formula: C7H7Br Formula Weight: 171.04 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: -40° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1903633 Merck Reference: 14,1439 MDL No.: MFCD00000085
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 183…184 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,410
Flash Pt: 75 °C (167 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000085
CAS Number: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1439