Stampa…
3-Bromotoluene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
173410100 173411000
ACRO173410100EA 36.5 EUR
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromotoluene 99%
3-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 183,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,41 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000085
CAS Number: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %