Stampa…
1-Bromo-3-ethylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12258.06 A12258.03 A12258.14
A12258.06EA 142 EUR
A12258.06 A12258.03 A12258.14
1-Bromo-3-ethylbenzene ≥98%
1-Bromo-3-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 2725-82-8 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Boiling Point: 76-78°/10mm MDL No.: MFCD00156128
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C (10 mmHg)
Densità: 1,3493
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156128
CAS Number: 2725-82-8