Stampa…
Colonne HPLC, Accucore™ Fenil-Esil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
17926-012105 17926-013005 17926-014005 17926-052130 17926-053030 17926-054630 17926-102130 17926-103030 17926-104630 17926-152130 17926-153030 17926-154630
554-1951EA 551 EUR
554-1951 554-1952 554-1953 554-1909 554-1910 554-1911 554-1912 554-1913 554-1914 554-1915 554-1916 554-1917
Colonne HPLC, Accucore™ Fenil-Esil
Colonne cromatografiche
Colonne a selettività esclusiva per analiti aromatici e a polarità media. Ideali per campioni complessi in cui alcuni picchi vengono risolti con successo su una fase fenile mentre altri richiedono una fase alchile convenzionale. Basate su una tecnologia Core Enhanced, le colonne garantiscono separazioni rapide e ad alta risoluzione senza le contropressioni elevate necessarie per le particelle inferiori a 2 µm.
  • Contropressione ridotta
  • Selettività a modalità mista per analiti aromatici e a polarità media
  • Interazioni P-P migliorate con aromatici
  • Idrofobicità moderata