Stampa…
Panni per camera bianca Amplitude™ Theta™
Fornitore: CONTEC
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 30.8 EUR
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Panni per camera bianca Amplitude™ Theta™
Panni Panni per camera bianca Secco
Questo panno leggero in cellulosa interlacciata ad acqua/poliestere è economico e assorbente.
  • Resistenza e potere assorbente ottimi
  • Economicamente conveniente
  • Panno leggero, assorbente
  • Doppio confezionamento per il mantenimento dell'integrità del prodotto
Ideale per applicazioni generiche di pulizia e lucidatura in cui non è richiesto un panno abrasivo.