Stampa…
Panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™
Fornitore: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 37.2 EUR
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™
Panni Panni per camera bianca Secco
Questo panno è realizzato in poliestere e cellulosa blu di qualità speciale; offre proprietà superiori di pulizia e un ottimo potere assorbente.
  • Il colore blu consente la differenziazione
  • Bassi livelli di particelle e residui estraibili
  • Resistenti e duraturi
La cellulosa è colorata con un colorante che riduce al minimo la perdita di colore. Questo panno è quindi ideale per le aree bagnate per l'eliminazione e la pulizia delle fuoriuscite, nonché per l'uso come materiale assorbente a bassa generazione di particelle per le superfici di lavoro.
Raccomandati per l'uso in camera bianca di Classe 1000, ISO Classe 6 e le suddette applicazioni di camera bianca.
Colore: blu
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.