Stampa…
α,3-Dibromotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 48.9 EUR
A15075.09 A15075.18 A15075.30
α,3-Dibromotoluene ≥99%
α,3-Dibromotoluene
Purity: 99% CAS No.: 823-78-9 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 128-130°/12mm Beilstein Reference: 2078683 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000176
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 128…130 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 40…44 °C
Densità: 1,560
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000176
CAS Number: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 1759
ADR: 8,II