Stampa…
α,3-Dibromotoluene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
181780050 181780250
ACRO181780050EA 35.2 EUR
ACRO181780050 ACRO181780250
α,3-Dibromotoluene 95%
α,3-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 37…42 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000176
CAS Number: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %