Stampa…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 103 EUR
8.43872.0010 8.43872.0005
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060353
CAS Number: 452-14-2
Visualizza i codici
Molar Mass 184.16 g/mol