2-Bromotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Formula:
C₇H₇Br Punto di ebollizione: 179…181 °C Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,420 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000068 CAS Number: 95-46-5 EINECS: 202-421-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,1439 |