Stampa…
2-Bromotoluene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107470250 107471000
ACRO107470250EA 30.3 EUR
ACRO107470250 ACRO107471000
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Punto di ebollizione: 181,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,42 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000068
CAS Number: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %