4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 380481-66-3
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: 93-95°
MDL No.: MFCD03788728
Formula:
C₁₂H₁₇BO₂ Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788728 CAS Number: 380481-66-3 |