2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phenethylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
Purity: 99%
CAS No.: 165904-22-3
Molecular Formula: C14H21BO2
Formula Weight: 232.13
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 70-80°
Beilstein Reference: 8258927
MDL No.: MFCD03788721
Formula:
C₁₄H₂₁BO₂ Punto di ebollizione: 70…80 °C Punto di fusione: 31…33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788721 CAS Number: 165904-22-3 |