(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 22893-39-6
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2053702
Formula:
C₉H₆ClF₃O₂ Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631471 CAS Number: 22893-39-6 |