1-Benzyloxy-3-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 107623-21-2
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 50-51°
Beilstein Reference: 3270112
Formula:
C₁₃H₁₁IO Punto di fusione: 50…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318100 CAS Number: 107623-21-2 |