Stampa…
1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23449.06 B23449.14 B23449.22
B23449.06EA 35.7 EUR
B23449.06 B23449.14 B23449.22
1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98%
1-Bromo-2-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1973-22-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: -68° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1929735 MDL No.: MFCD00000077
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 1,338
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000077
CAS Number: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN: 3082
ADR: 9,III