3-Penten-2-one tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pent-3-en-2-one
Purity: 85%
CAS No.: 625-33-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4355
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1633505
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009290
Formula:
C₅H₈O Peso molecolare: 84,12 g/mol Punto di ebollizione: 119…121 °C Densità: 0,862 Flash Pt: 21 °C (69 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009290 CAS Number: 625-33-2 EINECS: 210-888-3 UN: 1992 ADR: 3,II |