Stampa…
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H53515.06 H53515.14
H53515.06EA 52.7 EUR
H53515.06 H53515.14
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 174125-30-5 Molecular Formula: C11H21ClSi Formula Weight: 216.83 MDL No.: MFCD00671352
Formula: C₁₁H₂₁ClSi
Peso molecolare: 216.83 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671352
CAS Number: 174125-30-5