11-Chloro-1-undecene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 872-17-3
Molecular Formula: C11H21Cl
Formula Weight: 188.74
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 108-109°/6mm
MDL No.: MFCD00671354
Formula:
C₁₁H₂₁Cl Punto di ebollizione: 108…109 °C (6 mmHg) Densità: 0,995 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671354 CAS Number: 872-17-3 |