2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 108238-09-1
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 116°
MDL No.: MFCD01001592
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Punto di fusione: 116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01001592 CAS Number: 108238-09-1 |